2-(Methoxymethyl)aniline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR54820-1G
OR54820-250MG
APOSOR54820-1GEA
545
EUR
APOSOR54820-1G
APOSOR54820-250MG
2-(Methoxymethyl)aniline 95%
2-(Methoxymethyl)aniline
Formel:
C₈H₁₁NO Molecular Weight: 137.179 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD09811778 CAS-Nummer: 62723-78-8 |