Propen 99%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: Propylen

OR54825-100G
APOSOR54825-100GEA 223 EUR
APOSOR54825-100G
Propen 99%
Propen
Formel: C₃H₆
Molecular Weight: 42,08 g/mol
Siedepunkt: –48 to –46 °C
Schmelzpunkt: –185 °C
Dichte: 0,5139 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 115-07-1
UN: 1077
ADR: 2.1,

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR