2-Brom-3-chlortoluol
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
1-Brom-2-chlor-6-methylbenzol
OR5484-1G
APOSOR5484-1GEA
37.9
EUR
APOSOR5484-1G
2-Brom-3-chlortoluol
2-Brom-3-chlortoluol
Formel:
C₇H₆BrCl Molecular Weight: 205,48 g/mol |
MDL:
MFCD00060645 CAS-Nummer: 69190-56-3 |