2'-Brom-4'-cyanacetanilid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR5485-100MG
APOSOR5485-100MGEA 21.9 EUR
APOSOR5485-100MG
2'-Brom-4'-cyanacetanilid
2'-Brom-4'-cyanacetanilid
Formel: C₉H₇BrN₂O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03094675
CAS-Nummer: 656834-86-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III