DL-2,3-Diaminopropionic acid hydrochloride 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2,3-Diaminopropanoic acid hydrochloride, 3-Amino-DL-alanine Hydrochloride, DL-2,3-Diaminopropionic acid monohydrochloride
OR5494-25G
APOSOR5494-25GEA 176 EUR
APOSOR5494-25G
DL-2,3-Diaminopropionic acid hydrochloride 99%
DL-2,3-Diaminopropionic acid hydrochloride
Formel: C₃H₈N₂O₂
Molecular Weight: 140,57 g/mol
Schmelzpunkt: 232 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012884
CAS-Nummer: 54897-59-5