2-Brom-4-nitroanisol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Bromo-1-methoxy-4-nitrobenzene
OR5498-25G
APOSOR5498-25GEA
26.1
EUR
APOSOR5498-25G
2-Brom-4-nitroanisol
2-Brom-4-nitroanisol
Formel:
C₇H₆BrNO₃ Molecular Weight: 232,03 g/mol Schmelzpunkt: 103…108 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00041242 CAS-Nummer: 5197-28-4 EINECS: 225-983-5 |