Diethyl cyclopropane-1,2-dicarboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR55008-1G
APOSOR55008-1GEA 217 EUR
APOSOR55008-1G
Diethyl cyclopropane-1,2-dicarboxylate 95%
Diethyl cyclopropane-1,2-dicarboxylate
Formel: C₉H₁₄O₄
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001286
CAS-Nummer: 20561-09-5