2-Amino-2-(3,4-dichlorophenyl)ethanol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR55015-250MG
APOSOR55015-250MGEA
241
EUR
APOSOR55015-250MG
2-Amino-2-(3,4-dichlorophenyl)ethanol 97%
2-Amino-2-(3,4-dichlorophenyl)ethanol
Formel:
C₈H₉Cl₂NO Molecular Weight: 206,069 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12827189 CAS-Nummer: 188586-38-1 |