3-Bicyclo[2.2.1]heptanyl(trichloro)silane

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: (5-Bicyclo[2.2.1]heptyl)trichlorosilane

OR55043-10G
APOSOR55043-10GEA 143 EUR
APOSOR55043-10G
3-Bicyclo[2.2.1]heptanyl(trichloro)silane
3-Bicyclo[2.2.1]heptanyl(trichloro)silane
Formel: C₇H₁₁Cl₃Si
Molecular Weight: 229,607 g/mol
Siedepunkt: 63…64 °C
Dichte: 1,2678 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 83 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00167600
CAS-Nummer: 18245-29-9
EINECS: 242-121-3
UN: 2987
ADR: 8,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR