Isopropyltrichlorsilan

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

OR55044-10G
APOSOR55044-10GEA 603 EUR
APOSOR55044-10G
Isopropyltrichlorsilan
Isopropyltrichlorsilan
Formel: C₃H₇Cl₃Si
Siedepunkt: 123 °C
Schmelzpunkt: –88 °C
Dichte: 1,195 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 32 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 4170-46-1
UN: 2986
ADR: 8+3,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR