2-Chloro-3-methylaniline 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR55072-5G
APOSOR55072-5GEA
101
EUR
APOSOR55072-5G
2-Chloro-3-methylaniline 97%
2-Chloro-3-methylaniline
Formel:
C₇H₈ClN Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11113332 CAS-Nummer: 29027-17-6 |