(4-Methylquinazolin-2-yl)methanol 90%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR55080-10MG
APOSOR55080-10MGEA
302
EUR
APOSOR55080-10MG
(4-Methylquinazolin-2-yl)methanol 90%
(4-Methylquinazolin-2-yl)methanol
Formel:
C₁₀H₁₀N₂O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18448900 CAS-Nummer: 13535-91-6 |