4,6-Dichloro-2-methylpyrimidine-5-carbaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR55083-5G
APOSOR55083-5GEA
88.6
EUR
APOSOR55083-5G
4,6-Dichloro-2-methylpyrimidine-5-carbaldehyde
4,6-Dichloro-2-methylpyrimidine-5-carbaldehyde
Formel:
C₆H₄Cl₂N₂O Molecular Weight: 191.015 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09909782 CAS-Nummer: 14160-91-9 |