3'-Methylacetophenon

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: Methyl-m-tolylketon, m-Methylacetophenon

OR55086-25G
APOSOR55086-25GEA 59.6 EUR
APOSOR55086-25G
3'-Methylacetophenon
3'-Methylacetophenon
Formel: C₉H₁₀O
Molecular Weight: 134.18 g/mol
Siedepunkt: 218…220 °C
Schmelzpunkt: 9 °C
Dichte: 1.01 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 9 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008742
CAS-Nummer: 585-74-0

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR