6-Iodo-1H-indazole-3-carboxylic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR55105-100MG
APOSOR55105-100MGEA
60.9
EUR
APOSOR55105-100MG
6-Iodo-1H-indazole-3-carboxylic acid 97%
6-Iodo-1H-indazole-3-carboxylic acid
Formel:
C₈H₅IN₂O₂ Molecular Weight: 288.042 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07378935 CAS-Nummer: 885520-67-2 |