Eicosanedioic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR55106-5G OR55106-10G
APOSOR55106-5GEA 0 EUR
APOSOR55106-5G APOSOR55106-10G
Eicosanedioic acid
Eicosanedioic acid
Formel: C₂₀H₃₈O₄
Siedepunkt: 234 °C
Schmelzpunkt: 127 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00059627
CAS-Nummer: 2424-92-2