(R)-(+)-Citronellic acid 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: (R)-3,7-Dimethyloct-6-enoic acid, (3R)-3,7-Dimethyloct-6-enoic acid

OR55109-5G
APOSOR55109-5GEA 301 EUR
APOSOR55109-5G
(R)-(+)-Citronellic acid 98%
(R)-(+)-Citronellic acid
Formel: C₁₀H₁₈O₂
Molecular Weight: 170,249 g/mol
Siedepunkt: 119 °C
Dichte: 0,926 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 113 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00075195
CAS-Nummer: 18951-85-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR