5-Bromohex-1-ene 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR55112-1G
APOSOR55112-1GEA 619 EUR
APOSOR55112-1G
5-Bromohex-1-ene 96%
5-Bromohex-1-ene
Formel: C₆H₁₁Br
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00049141
CAS-Nummer: 4558-27-4
UN: 1993
ADR: 3,III