2-Azaspiro[3.4]octane hemioxalate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR55128-1G
APOSOR55128-1GEA
989
EUR
APOSOR55128-1G
2-Azaspiro[3.4]octane hemioxalate
2-Azaspiro[3.4]octane hemioxalate
Formel:
2C₇H₁₃N·C₂H₂O₄ Molecular Weight: 312,405 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD27988100 CAS-Nummer: 1523617-94-8 |