5-Methoxyquinolin-2(1H)-one 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR55141-1G
APOSOR55141-1GEA
213
EUR
APOSOR55141-1G
5-Methoxyquinolin-2(1H)-one 95+%
5-Methoxyquinolin-2(1H)-one
Formel:
C₁₀H₉NO₂ Molecular Weight: 175.184 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11877926 CAS-Nummer: 160893-04-9 |