tert-Butyl 2-azaspiro[3.3]hept-6-ylcarbamate hemioxalate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR55148-1G
APOSOR55148-1GEA
655
EUR
APOSOR55148-1G
tert-Butyl 2-azaspiro[3.3]hept-6-ylcarbamate hemioxalate
tert-Butyl 2-azaspiro[3.3]hept-6-ylcarbamate hemioxalate
Formel:
2C₁₁H₂₀N₂O₂·C₂H₂O₄ Molecular Weight: 514,612 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD22421679 CAS-Nummer: 1523572-07-7 |