4-Pentin-1-ol 95%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 1-Pentyn-5-ol

OR5518-5G OR5518-25G OR5518-100G
APOSOR5518-5GEA 21.9 EUR
APOSOR5518-5G APOSOR5518-25G APOSOR5518-100G
4-Pentin-1-ol 95%
4-Pentin-1-ol
Formel: C₅H₈O
Siedepunkt: 154…155 °C
Dichte: 0,904 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 62 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00002974
CAS-Nummer: 5390-04-5
EINECS: 226-383-6

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR