4-Pentin-1-ol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Pentyn-5-ol
OR5518-5G
OR5518-25G
OR5518-100G
APOSOR5518-5GEA
21.9
EUR
APOSOR5518-5G
APOSOR5518-25G
APOSOR5518-100G
4-Pentin-1-ol 95%
4-Pentin-1-ol
Formel:
C₅H₈O Siedepunkt: 154…155 °C Dichte: 0,904 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 62 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00002974 CAS-Nummer: 5390-04-5 EINECS: 226-383-6 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...