trans-4-Hydroxyzimtsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR55198-100G OR55198-25G OR55198-5G
APOSOR55198-100GEA 0 EUR
APOSOR55198-100G APOSOR55198-25G APOSOR55198-5G
trans-4-Hydroxyzimtsäure
trans-4-Hydroxyzimtsäure
Formel: C₉H₈O₃
Schmelzpunkt: 214 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004399
CAS-Nummer: 501-98-4