Ethyl 2-(3-(aminomethyl)oxetan-3-yl)acetate hemioxalate
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR55205-1G
APOSOR55205-1GEA 945 EUR
APOSOR55205-1G
Ethyl 2-(3-(aminomethyl)oxetan-3-yl)acetate hemioxalate
Ethyl 2-(3-(aminomethyl)oxetan-3-yl)acetate hemioxalate
Formel: 2C₈H₁₅NO₃·C₂H₂O₄
Molecular Weight: 436,454 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD16652331
CAS-Nummer: 1242267-76-0