4-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Bromo-6-azaindole
OR55212-1G
APOSOR55212-1GEA
37.7
EUR
APOSOR55212-1G
4-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine 97%
4-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
Formel:
C₇H₅BrN₂ Molecular Weight: 197,04 g/mol Schmelzpunkt: 188…189 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11847768 CAS-Nummer: 69872-17-9 |