7-Octenoic acid

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

OR55219-1G OR55219-5G
APOSOR55219-1GEA 96.3 EUR
APOSOR55219-1G APOSOR55219-5G
7-Octenoic acid
7-Octenoic acid
Formel: C₈H₁₄O₂
Dichte: 0,925 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02258724
CAS-Nummer: 18719-24-9
UN: 3265
ADR: 8,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR