4-Bromo-2,5-dimethylbenzaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR55236-500MG
APOSOR55236-500MGEA
222
EUR
APOSOR55236-500MG
4-Bromo-2,5-dimethylbenzaldehyde
4-Bromo-2,5-dimethylbenzaldehyde
Formel:
C₉H₉BrO Molecular Weight: 213,071 g/mol Schmelzpunkt: 58…63 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16295236 CAS-Nummer: 88111-74-4 |