2-(2-Chloroethyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-(2-Chloroethyl)isoindoline-1,3-dione
OR55253-1G
APOSOR55253-1GEA 74.1 EUR
APOSOR55253-1G
2-(2-Chloroethyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione
2-(2-Chloroethyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione
Formel: C₁₀H₈ClNO₂
Molecular Weight: 209,63 g/mol
Schmelzpunkt: 82…84 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00129356
CAS-Nummer: 6270-06-0