Pent-4-en-2-amine hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR55255-250MG
APOSOR55255-250MGEA
464
EUR
APOSOR55255-250MG
Pent-4-en-2-amine hydrochloride 95%
Pent-4-en-2-amine hydrochloride
Formel:
C₅H₁₁N·ClH Molecular Weight: 121,608 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD19382008 CAS-Nummer: 1315366-25-6 |