2-Chloro-4-(methylthio)pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR55260-250MG
OR55260-1G
APOSOR55260-250MGEA
174
EUR
APOSOR55260-250MG
APOSOR55260-1G
2-Chloro-4-(methylthio)pyridine
2-Chloro-4-(methylthio)pyridine
Formel:
C₆H₆ClNS Molecular Weight: 159.637 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07437890 CAS-Nummer: 71506-83-7 |