1-[2-(Azetidin-1-yl)ethyl]-4-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-[2-(Azetidin-1-yl)ethyl]-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrazole
OR55283-250MG
APOSOR55283-250MGEA 459 EUR
APOSOR55283-250MG
1-[2-(Azetidin-1-yl)ethyl]-4-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
1-[2-(Azetidin-1-yl)ethyl]-4-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
Formel: C₁₄H₂₄BN₃O₂
Molecular Weight: 277,17 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD27987628
CAS-Nummer: 1422126-12-2