tert-Butyl 5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-3,4-dihydropyridine-1(2h)-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
tert-Butyl 5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-3,4-dihydropyridine-1(2H)-carboxylate, tert-Butyl 5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-3,4-dihydro-2H-pyridine-1-carboxylate
OR55284-500MG
APOSOR55284-500MGEA
909
EUR
APOSOR55284-500MG
tert-Butyl 5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-3,4-dihydropyridine-1(2h)-carboxylate
tert-Butyl 5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-3,4-dihydropyridine-1(2h)-carboxylate
Formel:
C₁₆H₂₈BNO₄ Molecular Weight: 309,209 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD18383341 CAS-Nummer: 1121057-77-9 |