1-Bromo-4-nitronaphthalene
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 1Bromo-4-nitronaphthalene
OR55291-1G
APOSOR55291-1GEA 77 EUR
APOSOR55291-1G
1-Bromo-4-nitronaphthalene
1-Bromo-4-nitronaphthalene
Formel: C₁₀H₆BrNO₂
Molecular Weight: 252,064 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00971828
CAS-Nummer: 4236-05-9