2,3-Dimethoxy-2,3-dimethylbutane
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2,3-Dimethoxy-2,3-dimethylbutane
OR55306-1G
APOSOR55306-1GEA
405
EUR
APOSOR55306-1G
2,3-Dimethoxy-2,3-dimethylbutane
2,3-Dimethoxy-2,3-dimethylbutane
Formel:
C₈H₁₈O₂ Molecular Weight: 146,227 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28137218 CAS-Nummer: 6091-59-4 UN: 1993 ADR: 3,III |