tert-Butyl 3,6-diazabicyclo[3.1.1]heptane-6-carboxylate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR55309-1G
APOSOR55309-1GEA
66.7
EUR
APOSOR55309-1G
tert-Butyl 3,6-diazabicyclo[3.1.1]heptane-6-carboxylate 97%
tert-Butyl 3,6-diazabicyclo[3.1.1]heptane-6-carboxylate
Formel:
C₁₀H₁₈N₂O₂ Molecular Weight: 198,262 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD17016736 CAS-Nummer: 869494-16-6 |