4-Chlor-(2-ethoxycarbonyl)phenylboronsäure 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Chloro-2-ethoxycarbonylphenylboronic acid
OR5531-1G
APOSOR5531-1GEA
297
EUR
APOSOR5531-1G
4-Chlor-(2-ethoxycarbonyl)phenylboronsäure 95%
4-Chlor-(2-ethoxycarbonyl)phenylboronsäure
Formel:
C₉H₁₀BClO₄ Molecular Weight: 228,4400 g/mol Schmelzpunkt: 132…134 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD06659823 CAS-Nummer: 850568-61-5 |