1-Bromo-2-methoxy-4-methyl-5-nitrobenzene 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR55313-1G
APOSOR55313-1GEA 350 EUR
APOSOR55313-1G
1-Bromo-2-methoxy-4-methyl-5-nitrobenzene 97%
1-Bromo-2-methoxy-4-methyl-5-nitrobenzene
Formel: C₈H₈BrNO₃
Molecular Weight: 246,058 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11007872
CAS-Nummer: 861076-28-0