3-Chlor-(4-ethoxycarbonyl)phenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR5532-1G OR5532-5G
APOSOR5532-1GEA 97.3 EUR
APOSOR5532-1G APOSOR5532-5G
3-Chlor-(4-ethoxycarbonyl)phenylboronsäure 98%
3-Chlor-(4-ethoxycarbonyl)phenylboronsäure
Formel: C₉H₁₀BClO₄
Schmelzpunkt: 122…126 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06659875
CAS-Nummer: 850568-11-5