3-Amino-5-(methoxycarbonyl)benzeneboronic acid hydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(3-Amino-5-(methoxycarbonyl)phenyl)boronic acid hydrochloride
OR5533-1G
APOSOR5533-1GEA
297
EUR
APOSOR5533-1G
3-Amino-5-(methoxycarbonyl)benzeneboronic acid hydrochloride 97%
3-Amino-5-(methoxycarbonyl)benzeneboronic acid hydrochloride
Formel:
C₈H₁₀BNO₄·HCl Molecular Weight: 231,44 g/mol Schmelzpunkt: 220…226 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD04971992 CAS-Nummer: 380430-56-8 |