1-Methyl-1H-pyrazol-5-ol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Methyl-1H-pyrazol-5-ol, 5-Hydroxy-1-methyl-1H-pyrazole
OR55337-1G
APOSOR55337-1GEA 21.9 EUR
APOSOR55337-1G
1-Methyl-1H-pyrazol-5-ol 97%
1-Methyl-1H-pyrazol-5-ol
Formel: C₄H₆N₂O
Molecular Weight: 98,1032 g/mol
Schmelzpunkt: 110…114 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD05864418
CAS-Nummer: 33641-15-5