2-(Boc-amino)-4-[(Boc-amino)methyl]oxazole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: tert-Butyl N-[4-[[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]methyl]-1,3-oxazol-2-yl]carbamate
OR55338-1G
APOSOR55338-1GEA 655 EUR
APOSOR55338-1G
2-(Boc-amino)-4-[(Boc-amino)methyl]oxazole 95%
2-(Boc-amino)-4-[(Boc-amino)methyl]oxazole
Formel: C₁₄H₂₃N₃O₅
Molecular Weight: 313.35 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD31536689
CAS-Nummer: 2135339-72-7