Zn(II) meso-Tetra(4-sulphonatophenyl)porphine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Meso-tetra(4-sulphonatophenyl)porphine Zn(II), ZnTPPS
OR55341-100MG
APOSOR55341-100MGEA
87
EUR
APOSOR55341-100MG
Zn(II) meso-Tetra(4-sulphonatophenyl)porphine
Zn(II) meso-Tetra(4-sulphonatophenyl)porphine
Formel:
C₄₄H₂₈N₄O₁₂S₄Zn Molecular Weight: 998,382 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD31619566 CAS-Nummer: 56047-87-1 |