4-Isobutyl-3-nitrophenylboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
OR5535-1G
APOSOR5535-1GEA
271
EUR
APOSOR5535-1G
4-Isobutyl-3-nitrophenylboronsäure
4-Isobutyl-3-nitrophenylboronsäure
Formel:
C₁₀H₁₄BNO₄ |
MDL:
MFCD04115653 CAS-Nummer: 850568-57-9 |