3-(Dimethoxymethyl)aniline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR55352-5G
APOSOR55352-5GEA
1180
EUR
APOSOR55352-5G
3-(Dimethoxymethyl)aniline 95%
3-(Dimethoxymethyl)aniline
Formel:
C₉H₁₃NO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03643881 CAS-Nummer: 53663-37-9 |