4-(Dimethoxymethyl)aniline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR55356-5G
APOSOR55356-5GEA
1180
EUR
APOSOR55356-5G
4-(Dimethoxymethyl)aniline 95%
4-(Dimethoxymethyl)aniline
Formel:
C₉H₁₃NO₂ Molecular Weight: 167,205 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD20542810 CAS-Nummer: 111616-46-7 |