2-Chloro-5-(dimethoxymethyl)aniline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR55365-5G
APOSOR55365-5GEA
1180
EUR
APOSOR55365-5G
2-Chloro-5-(dimethoxymethyl)aniline 95%
2-Chloro-5-(dimethoxymethyl)aniline
Formel:
C₉H₁₂ClNO₂ Molecular Weight: 201,65 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD31614277 CAS-Nummer: 2244087-36-1 |