3-Hydroxy-2-methoxy-6-(dimethoxymethyl)aniline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR55366-5G
APOSOR55366-5GEA 1280 EUR
APOSOR55366-5G
3-Hydroxy-2-methoxy-6-(dimethoxymethyl)aniline 95%
3-Hydroxy-2-methoxy-6-(dimethoxymethyl)aniline
Formel: C₁₀H₁₅NO₄
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD31614278
CAS-Nummer: 2244083-15-4