4-Chloro-3-(dimethoxymethyl)aniline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR55369-5G
APOSOR55369-5GEA
1180
EUR
APOSOR55369-5G
4-Chloro-3-(dimethoxymethyl)aniline 95%
4-Chloro-3-(dimethoxymethyl)aniline
Formel:
C₉H₁₂ClNO₂ Molecular Weight: 201,65 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD31614279 CAS-Nummer: 2244085-05-8 |