4-Hydroxy-3-isopropylphenylboronic acid, pinacol ester
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Hydroxy-3-isopropylphenylboronic acid pinacol ester, 2-Propan-2-yl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenol
OR55387-500MG
APOSOR55387-500MGEA 437 EUR
APOSOR55387-500MG
4-Hydroxy-3-isopropylphenylboronic acid, pinacol ester
4-Hydroxy-3-isopropylphenylboronic acid, pinacol ester
Formel: C₁₅H₂₃BO₃
Molecular Weight: 262,152 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD16994212
CAS-Nummer: 1188335-75-2